Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX Kartuschen
Mit diesen SPE-Kartuschen mit sowohl unpolaren als auch ionischen Trennungseigenschaften erhalten Sie eine verbesserte Analyse von sauren Arzneimitteln und Metaboliten.
161.70 CHF - 326.83 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse acidischer Arzneimittel und Metaboliten
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelgröße 40 bis 60 μm
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Umkehrphase C8/quarternärer Amin-Ionenaustauscher
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11547591
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60108-727
130 mg 1 ml
326.83 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10445923
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60108-728
300 mg 3 ml
194.97 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10584495
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60108-729
500 mg 3 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10506205
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60108-730
200 mg 6 ml
200.77 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 20-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10203083
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60108-731
500 mg 6 ml
202.85 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10639285
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60108-732
1000 mg 6 ml
200.61 CHF
30 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11587671
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60108-764
200 mg 10 ml
161.70 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13486936
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60108-767
130 mg 10 ml
216.39 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 21-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Verify AX Kartuschen bieten sowohl unpolare als auch ionische Trennungschemien für eine verbesserte Probenvorbereitung bei der Analyse auf Säurederivate und Metaboliten aus biologischen Matrices. Sie eignen sich besonders gut für das Screening und die Analyse von THC und seinen Metaboliten.
Das in HyperSep Verify AX Kartuschen verwendete Sorbens basiert auf zwei funktionellen Gruppen: der Umkehrphase C8 und einem quarternären Amino-Ionenaustauscher. Die Chemie wird auf einem starren, gereinigten Silikagel-Träger kopolymerisiert.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Analyse acidischer Arzneimittel und Metaboliten
40 bis 60 μm
HyperSep Umkehrphase C8/quarternärer Amin-Ionenaustauscher
Thermo Scientific HyperSep-96 System
HyperSep
Festphasenextraktionskartusche
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX Kartuschen