Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX Kartuschen
Mit diesen SPE-Kartuschen mit sowohl unpolaren als auch ionischen Trennungseigenschaften erhalten Sie eine verbesserte Analyse von sauren Arzneimitteln und Metaboliten.
Marke:  Thermo Scientific™ 60108-729
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10584495
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Verify AX Kartuschen bieten sowohl unpolare als auch ionische Trennungschemien für eine verbesserte Probenvorbereitung bei der Analyse auf Säurederivate und Metaboliten aus biologischen Matrices. Sie eignen sich besonders gut für das Screening und die Analyse von THC und seinen Metaboliten.
Das in HyperSep Verify AX Kassetten verwendete Sorbens basiert auf zwei funktionellen Gruppen: der Umkehrphase C8 und einem Ionenaustauscher für quartäres Amin. Die Chemie wird auf einem starren, gereinigten Kieselgel-Träger copolymerisiert.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskassetten bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format. Die Kassetten sind in einer großen Auswahl an Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und bei Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung an das 96-Well-Format ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3 ml
500 mg
Thermo Scientific HyperSep-96 System
HyperSep
Festphasenextraktionskartusche
50er-Packung
500 mg Bettgewicht; 3 ml Säulenvolumen
Analyse acidischer Arzneimittel und Metaboliten
40 bis 60 μm
HyperSep Umkehrphase C8/quarternärer Amin-Ionenaustauscher
3 ml
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.