Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX Platten
Erzielen Sie hervorragende Ergebnisse bei der Extraktion von geladenen basischen Verbindungen mit diesen starken Kationenaustauscher-SPE-Mikrotiterplatten und einzelnen Wells.
426.00 CHF - 460.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Extraktion geladener basischer Verbindungen |
---|---|
Partikelgröße | 40 bis 60 μm |
Produktlinie | HyperSep |
Sorbens | HyperSep SCX |
Typ | 96-Well-Mikrotiterplatte |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10631206
|
Thermo Scientific™
60300-585 |
SCX 10 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1/Packung | N/A | |||||||
10110883
|
Thermo Scientific™
60300-587 |
SCX 50 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1/Packung | N/A | |||||||
10724627
|
Thermo Scientific™
60300-588 |
SCX 100 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1 Packung |
460.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13447006
|
Thermo Scientific™
60307-253 |
SCX 50 mg/2 ml 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung |
440.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13437006
|
Thermo Scientific™
60307-252 |
SCX 25 mg/2 ml 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung |
452.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX Platten verfügen über ein Sorptionsmittel für den Austausch starker Kationen zur Extraktion geladener basischer Verbindungen. Typische Anwendungen umfassen die Extraktion von:
- Antibiotika
- Arzneimittelverbindungen
- Organischen Basen
- Aminosäuren
- Katecholamine
- Herbizide
- Modifizierter Benzolring bietet Potenzial für unpolare Interaktionen
- Niedriger pKa-Wert
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
Extraktion geladener basischer Verbindungen | |
HyperSep | |
96-Well-Mikrotiterplatte |
40 bis 60 μm | |
HyperSep SCX | |
1 ml |