Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX Platten
Erzielen Sie hervorragende Ergebnisse bei der Extraktion von geladenen basischen Verbindungen mit diesen starken Kationenaustauscher-SPE-Mikrotiterplatten und einzelnen Wells.
Marke: Thermo Scientific™ 60300-585
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX Platten verfügen über ein Sorptionsmittel für den Austausch starker Kationen zur Extraktion geladener basischer Verbindungen. Typische Anwendungen umfassen die Extraktion von:
- Antibiotika
- Arzneimittelverbindungen
- Organischen Basen
- Aminosäuren
- Katecholamine
- Herbizide
Modifizierter Benzolring bietet Potenzial für unpolare Interaktionen
Niedriger pKa-Wert
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskassetten bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format. Die Kassetten sind in einer großen Auswahl an Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und bei Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung an das 96-Well-Format ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
SCX 10 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1/Packung | |
Extraktion geladener basischer Verbindungen | |
HyperSep | |
96-Well-Mikrotiterplatte |
10 mg | |
40 bis 60 μm | |
HyperSep SCX | |
1 ml |