Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX Kartuschen
SPE-Kartuschen mit starken Anionenaustauschern für eine erstklassige Leistung bei der Extraktion von Karbonsäure und von anderen schwachen Säuren.
172.56 CHF - 462.08 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Extraktion schwacher Säuren |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
Partikelgröße | 40 bis 60 μm |
Produktlinie | HyperSep |
Sorbens | HyperSep SAX |
Produktcode | Marke | Säulenbettgewicht | Säulenkapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenbettgewicht | Säulenkapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10100693
|
Thermo Scientific™
60108-360 |
500 mg | 6 ml |
259.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10575615
|
Thermo Scientific™
60108-417 |
50 mg | 1 ml |
238.92 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10130743
|
Thermo Scientific™
60108-418 |
100 mg | 1 ml |
244.56 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10289414
|
Thermo Scientific™
60108-419 |
200 mg | 3 ml |
172.56 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10045724
|
Thermo Scientific™
60108-434 |
1000 mg | 6 ml |
188.83 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10786134
|
Thermo Scientific™
60108-521 |
500 mg | 3 ml |
205.11 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10574465
|
Thermo Scientific™
60108-713 |
2000 mg | 15 ml |
193.17 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10651006
|
Thermo Scientific™
60108-714 |
5000 mg | 25 ml |
331.34 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10107714
|
Thermo Scientific™
60108-715 |
10.000 mg | 75 ml |
462.08 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX Platten enthalten ein Sorptionsmittel für den Austausch starker Anionen zur Extraktion schwacher Säuren. Zu den typischen Anwendungen gehören:
- Isolation anionischer Proteine
- Entfernen von sauren Lebensmittelpigmenten
- Isolation phenolhaltiger Verbindungen
- Nukleinsäuren, Nukleotide und Tenside
- Die Amingruppe maskiert den Effekt der Kohlenstoffkette der funktionellen Gruppe
- Die Selektivität kann durch Pufferauswahl eingestellt werden
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
Extraktion schwacher Säuren | |
40 bis 60 μm | |
HyperSep SAX |
Thermo Scientific HyperSep-96 System | |
HyperSep | |
Festphasenextraktionskartusche |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.