Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX Kartuschen
SPE-Kartuschen mit starken Anionenaustauschern für eine erstklassige Leistung bei der Extraktion von Karbonsäure und von anderen schwachen Säuren.
Marke:  Thermo Scientific™ 60108-713
192.21 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10574465
  • 193.17 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
15 ml
2000 mg
Thermo Scientific HyperSep-96 System
HyperSep
Festphasenextraktionskartusche
Packung mit 20 Stück
2 g Bettgewicht; 15 ml Säulenvolumen
Extraktion schwacher Säuren
40 bis 60 μm
HyperSep SAX
15 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX Kartuschen > 2 g Bettgewicht; 15 ml Säulenvolumen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.