Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP Kartuschen
Erzielen Sie eine ausgewogene Retention für polare und unpolare Analyten mit Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP-Kartuschen.
128.00 CHF - 575.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Retention polarer und nicht-polarer Analyten
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Harnstoff-modifiziertes Polystyrol DVB
Typ Festphasenextraktionskartusche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 16
Produktcode Marke Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10595895
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60107-201
30 mg 1 ml
223.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15974417
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60107-225
600 mg 6 mL
419.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10259564
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60107-202
30 mg 3 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15984417
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60107-226
300 mg 3 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10505905
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60107-203
60 mg 3 ml
140.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10448104
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60107-204
200 mg 3 ml
272.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10351215
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60107-205
500 mg 3 ml
505.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10618725
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60107-206
500 mg 6 ml
318.00 CHF
30 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10015894
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60107-207
100 mg 6 ml
212.00 CHF
30 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10269564
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60107-208
60 mg 6 ml
142.00 CHF
30 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10279954
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60107-211
150 mg 6 ml
175.00 CHF
30 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10565245
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60107-212
200 mg 6 ml
178.00 CHF
30 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11504745
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60107-214
2000 mg 25 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11514745
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60107-215
1000 mg 25 ml
393.00 CHF
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13406936
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60107-217
100 mg 3 ml
188.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13436936
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60107-218
1000 mg 6 ml
467.00 CHF
30 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erzielen Sie eine ausgewogene Retention für polare und unpolare Analyten mit Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP Kassetten, gepackt mit einem hochreinen, hochporösen Polystyrol-DVB-Material, das mit funktionellen Harnstoffgruppen modifiziert wurde. Die SPE-Probenvorbereitung mit diesen Kartuschen mit Chemikalien, die von 0 bis 14 pH stabil sind, kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessern.
Merkmale:
Die Hypersep Retain SPE-Kartuschen sind ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und positivem Druck sowie durch Zentrifugation.
  • Hohe, konsistente Rückgewinnung
  • Schnelle und einfache Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
  • Reproduzierbare, zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
Anwendungen:
  • Arzneimittel und Metabolite in biologischen Flüssigkeiten
  • Peptide in Seren, Plasma oder biologischen Flüssigkeiten
  • Umweltproben
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Hypersep-96™ System
Spezifikation
Spezifikation
Retention polarer und nicht-polarer Analyten
HyperSep
HyperSep Harnstoff-modifiziertes Polystyrol DVB
Festphasenextraktionskartusche
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP Kartuschen