Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP Kartuschen
Erzielen Sie eine ausgewogene Retention für polare und unpolare Analyten mit Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP-Kartuschen.
Marke: Thermo Scientific™ 60107-226
Beschreibung
Erzielen Sie eine ausgewogene Retention für polare und unpolare Analyten mit Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP Kassetten, gepackt mit einem hochreinen, hochporösen Polystyrol-DVB-Material, das mit funktionellen Harnstoffgruppen modifiziert wurde. Die SPE-Probenvorbereitung mit diesen Kartuschen mit Chemikalien, die von 0 bis 14 pH stabil sind, kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessern.
Merkmale:Die HyperSep Retain Kartuschen sind ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und positivem Druck sowie durch Zentrifugation.
- Hohe, konsistente Rückgewinnung
- Schnelle und einfache Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
- Reproduzierbare, zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format
- Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
- Arzneimittel und Metabolite in biologischen Flüssigkeiten
- Peptide in Seren, Plasma oder biologischen Flüssigkeiten
- Umweltproben
Spezifikation
3 ml | |
300 mg | |
HyperSep | |
Festphasenextraktionskartusche |
300 mg Säulenbettgewicht; 3 ml Säulenvolumen | |
Retention polarer und nicht-polarer Analyten | |
HyperSep Harnstoff-modifiziertes Polystyrol DVB | |
3 mL |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.