Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX Kartuschen
Erzielen Sie eine gleichbleibend hohe Rückgewinnung basischer Verbindungen mit diesen Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX Kartuschen.
138.00 CHF - 665.11 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Retention von basischen Analyten |
---|---|
Partikelgröße | 30 bis 50 μm |
Produktlinie | HyperSep |
Sorbens | HyperSep Sulfonsäure-modifiziertes Polystyrol DVB |
Typ | Festphasenextraktionskartusche |
Produktcode | Marke | Säulenbettgewicht | Säulenkapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenbettgewicht | Säulenkapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10176354
|
Thermo Scientific™
60107-301 |
30 mg | 1 ml |
212.40 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10382275
|
Thermo Scientific™
60107-302 |
30 mg | 3 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
10471635
|
Thermo Scientific™
60107-303 |
60 mg | 3 ml |
140.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10554495
|
Thermo Scientific™
60107-304 |
200 mg | 3 ml |
268.94 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10036224
|
Thermo Scientific™
60107-305 |
500 mg | 3 ml |
482.10 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10046224
|
Thermo Scientific™
60107-306 |
500 mg | 6 ml |
320.27 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10250145
|
Thermo Scientific™
60107-307 |
100 mg | 6 ml |
169.80 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10466954
|
Thermo Scientific™
60107-308 |
60 mg | 6 ml |
157.35 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10620646
|
Thermo Scientific™
60107-311 |
150 mg | 6 ml |
171.94 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10382225
|
Thermo Scientific™
60107-312 |
2000 mg | 25 ml |
665.11 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10712737
|
Thermo Scientific™
60107-314 |
200 mg | 6 ml |
173.01 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10496764
|
Thermo Scientific™
60107-315 |
1000 mg | 25 ml |
392.82 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Erzielen Sie eine konsistente, hohe Rückgewinnung basischer Verbindungen mit diesen Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX Kartuschen, gepackt mit einem ergiebigen, hochreinen und hochporösen Polystyrol/DVB-Material, das teilweise mit Sulfonsäureverbindungen modifiziert ist. Durch Einsatz dieser Kationenaustauschkartuschen in der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Breite Anwendung in der Forensik und klinischen Analyse einer Vielzahl von Drogen einschließlich basischer und neutraler Drogen. Hypersep Retain SPE-Kartuschen entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck, positivem Druck und Zentrifugation.- Hohe, konsistente Rückgewinnung
- Ideal für große Proben
- Schnelle und einfache Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
- Reproduzierbare, zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format
- Stabil bei pH 0 bis 14
- Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
Spezifikation
Retention von basischen Analyten | |
HyperSep | |
Festphasenextraktionskartusche |
30 bis 50 μm | |
HyperSep Sulfonsäure-modifiziertes Polystyrol DVB |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.