Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX Kartuschen
Erzielen Sie eine gleichbleibend hohe Rückgewinnung basischer Verbindungen mit diesen Thermo Scientific™  HyperSep™ Retain CX Kartuschen.
Marke:  Thermo Scientific™ 60107-301
221.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10176354
  • 223.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
Erzielen Sie eine konsistente, hohe Rückgewinnung basischer Verbindungen mit diesen Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX Kartuschen, gepackt mit einem ergiebigen, hochreinen und hochporösen Polystyrol/DVB-Material, das teilweise mit Sulfonsäureverbindungen modifiziert ist. Durch Einsatz dieser Kationenaustauschkartuschen in der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Breite Anwendung in der Forensik und klinischen Analyse einer Vielzahl von Drogen einschließlich basischer und neutraler Drogen. Hypersep Retain SPE-Kartuschen entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck, positivem Druck und Zentrifugation.
  • Hohe, konsistente Rückgewinnung
  • Ideal für große Proben
  • Schnelle und einfache Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
  • Reproduzierbare, zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format
  • Stabil bei pH 0 bis 14
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Hypersep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 ml
30 mg
Thermo Scientific HyperSep-96 System
HyperSep
Festphasenextraktionskartusche
Packung mit 100 Stück
30 mg Bettgewicht; 1 ml Säulenvolumen
Retention von basischen Analyten
30 bis 50 μm
HyperSep Sulfonsäure-modifiziertes Polystyrol DVB
1 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX Kartuschen > 30 mg Bettgewicht; 1 ml Säulenvolumen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.