Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Druckverteiler-Adapterplatten
Verwenden Sie die Adapterplatte, die der Größe der Festphasenextraktions-Kartuschen (SPE) entspricht, die für den Thermo Scientific™ HyperSep™ Überdruckverteiler eingesetzt werden.
303.00 CHF - 717.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Industrielle Chromatographie |
---|---|
Produktlinie | HyperSep |
Typ | Adapterplatte |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13466926
|
Thermo Scientific™
60104-271 |
Adapterplatte für 6-ml-Kartuschen für PP-Verteiler, 1/Packung | N/A | |||||||
13486916
|
Thermo Scientific™
60104-265 |
Adapterplatte für 1-ml-Kartuschen für PP-Verteiler, 1/Packung |
717.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13406926
|
Thermo Scientific™
60104-267 |
Adapterplatte für 10-ml-/15-ml-Kartuschen für PP-Verteiler, 1/Packung | N/A | |||||||
13496916
|
Thermo Scientific™
60104-266 |
Adapterplatte für 1-ml-Kartuschen für PP-Verteiler, 1/Packung |
717.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Verwenden Sie eine Thermo Scientific™ HyperSep™ Überdruckverteiler-Adapterplatte, die der Größe der verwendeten Festphasenextraktions-Kassetten (SPE-Kassetten) entspricht. Der HyperSep Überdruckverteiler bietet Platz für bis zu 48 SPE-Kassetten verschiedener Größen: 1, 3, 6 und 10/15 ml.
Der HyperSep Überdruckverteiler bietet Platz für bis zu 48 SPE-Kartuschen. Der SPE-Kartusche hinzugefügte Proben und Lösungsmittel werden für einen gleichmäßigen Durchfluss in jeder Position unter Überdruck extrahiert. Die Extrakte werden in 13- bzw. 16-mm-Röhrchen gesammelt. Dieser SPE-Verteiler ermöglicht eine schnelle, einfache und robuste Vorbereitung mehrerer Proben auf die Analyse mittels Chromatographie.Sehen Sie sich verwandte Produkte an, wenn Sie Ersatzzubehör für den HyperSep Überdruckverteiler benötigen.
Spezifikation
Industrielle Chromatographie | |
HyperSep | |
Adapterplatte |