Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Druckverteiler-Adapterplatten
Verwenden Sie die Adapterplatte, die der Größe der Festphasenextraktions-Kartuschen (SPE) entspricht, die für den Thermo Scientific™ HyperSep™ Überdruckverteiler eingesetzt werden.
Marke:  Thermo Scientific™ 60104-266
519.89 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13496916
  • 717.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Beschreibung
Verwenden Sie eine Thermo Scientific™ HyperSep™ Überdruckverteiler-Adapterplatte, die der Größe der verwendeten Festphasenextraktions-Kassetten (SPE-Kassetten) entspricht. Der HyperSep Überdruckverteiler bietet Platz für bis zu 48 SPE-Kassetten verschiedener Größen: 1, 3, 6 und 10/15 ml.
Der HyperSep Überdruckverteiler bietet Platz für bis zu 48 SPE-Kartuschen. Der SPE-Kartusche hinzugefügte Proben und Lösungsmittel werden für einen gleichmäßigen Durchfluss in jeder Position unter Überdruck extrahiert. Die Extrakte werden in 13- bzw. 16-mm-Röhrchen gesammelt. Dieser SPE-Verteiler ermöglicht eine schnelle, einfache und robuste Vorbereitung mehrerer Proben auf die Analyse mittels Chromatographie.
Sehen Sie sich verwandte Produkte an, wenn Sie Ersatzzubehör für den HyperSep Überdruckverteiler benötigen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapterplatte für 1-ml-Kartuschen für PP-Verteiler, 1/Packung
HyperSep Überdruckverteiler, 1-ml-SPE-Kartuschen
Adapterplatte
Industrielle Chromatographie
HyperSep
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Druckverteiler-Adapterplatten > Adapterplatte; für 3-ml-Säulen