Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Hypercarb™ SPE-Kartuschen
Einzigartige SPE-Kartuschen auf Graphitbasis bieten Retention und Trennung polarer Verbindungen, bei denen stationäre Phasen auf Silika- und Harzbasis versagen.
406.00 CHF - 1405.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Retention stark polarer Verbindungen
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Hypercarb
Typ Festphasenextraktionskartusche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10190633
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60106-301
200 mg 3 ml
652.00 CHF
30 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10513025
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60106-302
100 mg 1 ml
488.00 CHF
30 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10786893
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
60106-303
50 mg 1 ml
413.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10714406
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
60106-304
25 mg 1 ml
406.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10233313
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60106-402
500 mg 6 ml
781.00 CHF
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10748043
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60106-403
1000 mg 6 ml
846.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10026844
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60106-404
2000 mg 15 ml
1405.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Retention stark polarer Verbindungen
HyperSep
HyperSep Hypercarb
Festphasenextraktionskartusche
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Hypercarb™ SPE-Kartuschen
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis