Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Hypercarb™ SPE-Kartuschen
Einzigartige SPE-Kartuschen auf Graphitbasis bieten Retention und Trennung polarer Verbindungen, bei denen stationäre Phasen auf Silika- und Harzbasis versagen.
Marke:  Thermo Scientific™ 60106-301
619.17 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10190633
  • 652.00 CHF / 30 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
3 ml
200 mg
Thermo Scientific HyperSep-96 System
HyperSep
Festphasenextraktionskartusche
30er-Packung
200 mg Bettgewicht; 3 ml Säulenvolumen
Retention stark polarer Verbindungen
30 μm
HyperSep Hypercarb
3 ml
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Hypercarb™ SPE-Kartuschen > 200 mg Bettgewicht; 3 ml Säulenvolumen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.