Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ C18-Platten
Verbesserte Retention für die meisten unpolaren Verbindungen und organischen Analyten in wässrigen Matrices mit diesen C18-Mikrotiterplatten und -Einzelwells mit hydrophober Umkehrphase.
Marke:  Thermo Scientific™ 60300-426
361.65 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10734804
  • 383.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Verwendung der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessern. Thermo Scientific™ HyperSep™ C18-Platten verfügen über eine hochretentive alkylgebundene Phase für unpolare bis mäßig polare Verbindungen. Das hydrophobe Umkehrphasenmaterial ist für die meisten unpolaren Verbindungen retentiv und hält die meisten organischen Analyten aus wässrigen Matrices zurück.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskassetten bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format. Die Kassetten sind in einer großen Auswahl an Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und bei Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung an das 96-Well-Format ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
96-Well-Platte; Säulenbettgewicht 25 mg
Extraktion von unpolaren bis mäßig polaren Verbindungen
HyperSep
Wellplatte für Festphasenextraktion
25 mg
40 bis 60 μm
HyperSep C18
1 ml
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ C18-Platten > 96-Well-Platte; Säulenbettgewicht 25 mg; Säulenvolumen 1 ml