Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Hypercarb™ SPE 96-Well-Platten
Einzigartige SPE 96-Well-Platten auf Graphitbasis bieten Retention und Trennung polarer Verbindungen, bei denen stationäre Phasen auf Silika- und Harzbasis versagen
Marke: Thermo Scientific™ 60302-606
408.19 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep Hypercarb SPE-96-Well-Platten sind mit einem Graphit-Spezialmaterial ausgestattet, das stark polare Verbindungen auch in Anwendungen zurückhält, in denen Silika- und Harzsäulen versagen. Die chemische Zusammensetzung ermöglicht Selektivität bei strukturell ähnlichen Verbindungen sowie die Trennung von Verbindungen mit einfachen Lösungsmitteln.
HyperSep Hypercarb SPE 96-Well-Platten sind mit 30 µm sphärischen Partikeln aus 100 % porösem Graphitkarbon (PGC) gepackt. Hypercarb besteht aus Flachbahnen hexagonal angeordneter Kohlenstoffatome mit vollständig gesättigter Valenz, seine Oberfläche ist kristallin, hochgradig reproduzierbar und weist keine Mikroporen auf.Die Chemikalie ist von 0 bis 14 pH-stabil und bietet einen einzigartigen Retentionsmechanismus, der eine vollkommen andere Selektivität aufweist als Silika- oder Polymerphasen. Die Selektivität wird hier von der Wechselwirkung zwischen Analyten und der Hypercarb-Oberfläche bestimmt.
Hohe chargenübergreifende Reproduzierbarkeit für eine konsistente, reproduzierbare analytische Leistung
Starke Retentionseigenschaften ermöglichen die Verwendung von geringer Bettgewichte für konzentrierte Extrakte
Keine Einschränkungen für polare Verbindungen
Keine Einschränkung bei Eluenten – geeignet für 100 % organische oder 100 % wässrige sowie alle dazwischenliegenden Mischungsverhältnisse
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskassetten bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format. Die Kassetten sind in einer großen Auswahl an Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und bei Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung an das 96-Well-Format ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
96-Well-Platte; 10 mg Bettgewicht | |
Retention stark polarer Verbindungen | |
HyperSep | |
Wellplatte für Festphasenextraktion |
10 mg | |
30 bis 40 μm | |
HyperSep Hypercarb | |
1 ml |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.