Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropyl-Kartuschen
Hervorragende Retention von Wirkstoffen, Metaboliten und Strukturisomeren mit Aminopropyl-SPE Kartuschen für polare Wechselwirkungen und für den Anionenaustausch.
102.12 CHF - 348.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Extraktion starker Säuren über polare Wechselwirkungen und Anionenaustausch
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelgröße 40 bis 60 μm
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Aminopropyl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10725764
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
60108-364
100 mg 1 ml
257.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11577581
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60108-424
50 mg 1 ml
254.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10680046
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60108-425
200 mg 3 ml
224.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10045824
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60108-432
1000 mg 6 ml
218.00 CHF
30 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10385053
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
60108-518
500 mg 3 ml
196.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10385003
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60108-519
500 mg 6 ml
206.00 CHF
30 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10055634
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60108-738
2000 mg 15 ml
222.00 CHF
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10330955
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60108-739
5000 mg 25 ml
348.00 CHF
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10026164
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60108-740
10.000 mg 75 ml
252.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15840645
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60108-519-P
500 mg 6 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropyl-Kartuschen enthalten ein polares Sorptionsmittel für polare Wechselwirkungen und für den Anionenaustausch.Die chemischen Eigenschaften bieten eine hervorragende Retention von Wirkstoffen, Metaboliten und Strukturisomeren.Zu den typischen Anwendungen gehören:
  • Trennung von Strukturisomeren
  • Wirkstoffe und Metabolite in biologischen Flüssigkeiten
  • Saccharide, Phenole und Erdölprodukte
Das Sorbens in den HyperSep Aminopropyl-SPE-Kartuschen wirkt als schwacher Anionenaustauscher und bietet darüber hinaus eine verbesserte Retention starker Anionen wie z. B. Sulfonsäuren.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Extraktion starker Säuren über polare Wechselwirkungen und Anionenaustausch
40 bis 60 μm
HyperSep Aminopropyl
Thermo Scientific HyperSep-96 System
HyperSep
Festphasenextraktionskartusche
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropyl-Kartuschen