Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal-Vakuumkammer, Messgerät und Abfallbehälter
Diese einfache Vakuumkammer kann für die Festphasenextraktion (SPE) in 96-Well-Platten verwendet werden.
Marke: Thermo Scientific™ 60104-231
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bestellen Sie die Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal-Vakuumkammer, das Messgerät und die Abfallbasis als Ersatzteil für Ihre HyperSep Universal-Vakuumkammer. Die Kammer verarbeitet Proben in Festphasenextraktions(SPE)-Kartuschen oder in der 96-Well Platte.
Spezifikation
Universeller Vakuumverteiler, Messgerät und Abfallbehälter | |
Universalvakuumverteiler | |
Messgerät und Abfallbasis |
SPE (Festphasenextraktion) | |
HyperSep |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 9
2019/2021 Chromatography Consumables Catalog - Sample Preparation
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal-Vakuumkammer, Messgerät und Abfallbehälter > Manometer/Sockel für Universal-Vakuumkammer
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur