Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-618 Serie leichte Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, schwarz und dunkelblau
Diese sehr dünnen Handschuhe fühlen sich fast wie eine zweite Haut an und eignen sich dank ihres außergewöhnlichen Komforts sowie ihrer Passform und Empfindlichkeit für die Handhabung besonders empfindlicher Produkte. Die Ansell Edmont™ HyFlex™ Handschuhe der Serie 11-618 aus Polyurethan bestechen durch außergewöhnliche Tastsensibilität und Beweglichkeit.
61.90 CHF
Spezifikation
Material der Rückseite | Polyurethan |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen, EN 388: 2121 |
Stulpenmaterial | Polyurethan |
Coating Material | Polyurethan |
Produkttyp | Leichte Handschuhe |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11786643
|
Ansell™
11618100 |
10 |
61.90 CHF
12 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11796643
![]() |
Ansell™
11618110 |
11 |
61.90 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11706653
|
Ansell™
11618060 |
6 |
61.90 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11716653
|
Ansell™
11618070 |
7 |
61.90 CHF
12 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11726653
|
Ansell™
11618080 |
8 |
61.90 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11736653
|
Ansell™
11618090 |
9 |
61.90 CHF
12 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Dunkles Futter und Handschuhe verbergen Verschmutzungen, wodurch weniger Handschuhe entsorgt werden
- 18 Gauge-Futter für leichte Beanspruchung
- Ideal für die Automobilbranche und die metallverarbeitende Industrie
Spezifikation
Polyurethan | |
Polyurethan | |
Leichte Handschuhe | |
Strick | |
Handfläche beschichtet | |
11-618 |
CE-Zeichen, EN 388: 2121 | |
Polyurethan | |
11-618 | |
Nylon | |
144 Paar |