Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-618 Serie leichte Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, schwarz und dunkelblau
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Description
- Dunkles Futter und Handschuhe verbergen Verschmutzungen, wodurch weniger Handschuhe entsorgt werden
- 18 Gauge-Futter für leichte Beanspruchung
- Ideal für die Automobilbranche und die metallverarbeitende Industrie
Specifications
Specifications
Material der Rückseite | Polyurethan |
Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen, EN 388: 2121 |
Stulpenmaterial | Polyurethan |
Coating Material | Polyurethan |
Produkttyp | Leichte Handschuhe |
Größe | 10 |
Modell | 11-618 |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Auskleidung | Nylon |
Handflächentyp | Handfläche beschichtet |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ansell™ HyFlex™ 11-618 Serie leichte Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, schwarz und dunkelblau >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction