Learn More
Ansell™ HyFlex™ Leichte schwarze und grün/blaue Handschuhe der Serie 11-616 aus Polyurethan
Entwickelt für eine Vielzahl leichter Anwendungen in trockenen oder leicht öligen Umgebungen. Bietet hervorragenden Komfort sowie eine gute Passform und Empfindlichkeit für die delikateste Handhabung.
Marke:  Ansell™ 11616080
42.11 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12690722
  • 61.90 CHF / 12 Paare
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • 18-Gauge-Stricktechnologie ermöglicht es, dass diese Handschuhe ultradünn und dennoch robust sind.
  • Ideal für Arbeiten, bei denen eine bessere Passform sowie ein höheres Maß an Tastgefühl und Präzision benötigt werden
  • Ideal für Anwendungen, bei denen trotz des Risikos von Kratzern, Blasen und leichten Verletzungen gewöhnlich Baumwollhandschuhe oder gar keine Handschuhe getragen werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polyurethan
Polyurethan
Leichte Handschuhe
11-616
Nylon
144 Paar
CE-Kennzeichnung, EN 388:3121
Polyurethan
8
Strickbund
Handfläche beschichtet
11-616
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ HyFlex™ Leichte schwarze und grün/blaue Handschuhe der Serie 11-616 aus Polyurethan > Größe: 8