Learn More
Ansell™ HyFlex™ Leichte schwarze und grün/blaue Handschuhe der Serie 11-616 aus Polyurethan
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- 18-Gauge-Stricktechnologie ermöglicht es, dass diese Handschuhe ultradünn und dennoch robust sind.
- Ideal für Arbeiten, bei denen eine bessere Passform sowie ein höheres Maß an Tastgefühl und Präzision benötigt werden
- Ideal für Anwendungen, bei denen trotz des Risikos von Kratzern, Blasen und leichten Verletzungen gewöhnlich Baumwollhandschuhe oder gar keine Handschuhe getragen werden.
Spezifikation
Material der Rückseite | Polyurethan |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, EN 388:3121 |
Stulpenmaterial | Polyurethan |
Coating Material | Polyurethan |
Produkttyp | Leichte Handschuhe |
Größe | 10 |
Modell | 11-616 |
Art der Handschuhstulpe | Strickbund |
Auskleidung | Nylon |
Handflächentyp | Handfläche beschichtet |