Learn More
Ansell™ HyFlex™ Mittelschwere graue und weiße Handschuhe der Serie 11-425 aus Polyethylen
Das rote Etikett kennzeichnet den höchsten Schnittschutz. Hervorragende Abriebfestigkeit. Wasserbasierte, umweltfreundliche, innovative Beschichtung.
264.00 CHF
Spezifikation
Material der Rückseite Polyethylen
Zertifizierung/Konformität Normen der KATEGORIE II EN 388: 4543, ANSI
Stulpenmaterial Polyethylen
Produkttyp Mittelschwere Handschuhe
Art der Handschuhstulpe Strick
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15346494
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell™
11425100
10
264.00 CHF
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15356494
Unterlagen ansehen
Ansell™
11425110
11
264.00 CHF
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15316494
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell™
11425070
7
264.00 CHF
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15336494
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell™
11425090
9
264.00 CHF
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15326494
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell™
11425080
8
264.00 CHF
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Empfindliche, graue, wasserbasierte Mischung aus synthetischen Verbindungen mit Handinnenflächenanpassung
  • Silikonfrei
  • Gestrickter Aufbau
  • Nahtlose Einlage mit INTERCEPT™ Garntechnologie
  • Auf Wasser basierende Polyurethan- und Nitrilbeschichtung
  • Strickbündchen
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
Polyethylen
Strick
Techcor™
144 Paar
Normen der KATEGORIE II EN 388: 4543, ANSI
Mittelschwere Handschuhe
Techcor™
Handfläche beschichtet
Hervorragende Abriebfestigkeit
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ HyFlex™ Mittelschwere graue und weiße Handschuhe der Serie 11-425 aus Polyethylen