Learn More
Ansell™ HyFlex™ Mittelschwere graue und weiße Handschuhe der Serie 11-425 aus Polyethylen
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Empfindliche, graue, wasserbasierte Mischung aus synthetischen Verbindungen mit Handinnenflächenanpassung
- Silikonfrei
- Gestrickter Aufbau
- Nahtlose Einlage mit INTERCEPT™ Garntechnologie
- Auf Wasser basierende Polyurethan- und Nitrilbeschichtung
- Strickbündchen
Spezifikation
Material der Rückseite | Polyethylen |
Zertifizierung/Konformität | Normen der KATEGORIE II EN 388: 4543, ANSI |
Stulpenmaterial | Polyethylen |
Produkttyp | Mittelschwere Handschuhe |
Größe | 9 |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Auskleidungsmaterial | Techcor™ |
Auskleidung | Techcor™ |
Handflächentyp | Handfläche beschichtet |
Menge | 144 Paar |