Learn More
Hydroxyharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Hydroxyharnstoff ist ein Mitglied der Harnstoffklasse, das antineoplastische, immunmodulatorische und antimitotische Aktivitäten aufweist und zudem als Radikalfänger wirkt.
•Es hat eine hemmende Wirkung hinsichtlich der Nukleinsäuresynthese.
•Außerdem hemmt es Ribonukleosid-Diphosphat-Reduktase, ein Enzym, das notwendig ist, um Ribonukleosid-Diphosphat in Desoxyribonukleosid-Diphosphat umzuwandeln, und verhindert dadurch, dass Zellen die G1/S-Phase des Zellzyklus verlassen.
Anwendungen
• Hydroxyharnstoff weist antiretrovirale Aktivität auf, die die DNA-Synthese des humanen Immundefizienzvirus Typ 1 (HIV-1) in Lymphozyten des peripheren Blutes hemmt und die Menge der intrazellulären Desoxynukleotide verringert.
•Diese Verbindung wirkt zudem als Radiosensibilisator und hält Zellen in der strahlungsempfindlichen G1-Phase des Zellzyklus, wodurch die DNA-Reparatur beeinträchtigt wird.
•Es wurde für die Zellzyklus-Synchronisation in humanen Mammakarzinomzellen verwendet
• Diese Verbindung weist eine hemmende Aktivität in Zelladhäsions- und Motilitäts-Assays in ccRCC Caki (HTB-47) und CD9-Knockdown-Zellen auf.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydroxyurea |
Schmelzpunkt | 142°C to 146°C |
Farbe | Weiß |
Verlust bei Trocknung | 1% max. (1 g, 60°C) (< 0.7 kPa) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (on dried substance) (Iodometry) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | HONHCONH2 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 03, 95 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465129 | Analysenzertifikat | 01/08/2024 | 151680050,151681000,151680250 |
A0462814 | Analysenzertifikat | 14/05/2024 | 151680050,151681000,151680250 |
A0450860 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 151680050,151681000,151680250 |
A0445653 | Analysenzertifikat | 10/01/2023 | 151680050,151681000,151680250 |
A0398797 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 151680050,151681000,151680250 |
Sicherheit und Handhabung
- Hydroxyurea
- Gefahr
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.