Learn More
Hydroxyharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10502164
Zum Warenkorb hinzufügen
Hydroxyharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10502164
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10502164
Marke: Thermo Scientific Acros 151681000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Hydroxyharnstoff, 98 %, CAS-Nr. 127-07-1, ist eine Verbindung mit antineoplastischen, immunmodulatorischen und antimitotischen Aktivitäten, das zudem als Radikalfänger wirkt.Es zeigt eine hemmende Wirkung hinsichtlich der Nukleinsäuresynthese.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Hydroxyharnstoff ist ein Mitglied der Harnstoffklasse, das antineoplastische, immunmodulatorische und antimitotische Aktivitäten aufweist und zudem als Radikalfänger wirkt.
•Es hat eine hemmende Wirkung hinsichtlich der Nukleinsäuresynthese.
•Außerdem hemmt es Ribonukleosid-Diphosphat-Reduktase, ein Enzym, das notwendig ist, um Ribonukleosid-Diphosphat in Desoxyribonukleosid-Diphosphat umzuwandeln, und verhindert dadurch, dass Zellen die G1/S-Phase des Zellzyklus verlassen.
Anwendungen
• Hydroxyharnstoff weist antiretrovirale Aktivität auf, die die DNA-Synthese des humanen Immundefizienzvirus Typ 1 (HIV-1) in Lymphozyten des peripheren Blutes hemmt und die Menge der intrazellulären Desoxynukleotide verringert.
•Diese Verbindung wirkt zudem als Radiosensibilisator und hält Zellen in der strahlungsempfindlichen G1-Phase des Zellzyklus, wodurch die DNA-Reparatur beeinträchtigt wird.
•Es wurde für die Zellzyklus-Synchronisation in humanen Mammakarzinomzellen verwendet
• Diese Verbindung weist eine hemmende Aktivität in Zelladhäsions- und Motilitäts-Assays in ccRCC Caki (HTB-47) und CD9-Knockdown-Zellen auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-07-1
Summenformel CH4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.04
MDL-Nummer MFCD00007943
InChI-Schlüssel VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxycarbamide, n-hydroxyurea, hydrea, 1-hydroxyurea, oxyurea, carbamoyl oxime, biosupressin, hydroxycarbamine, onco-carbide, carbamohydroxamic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3657
ChEBI CHEBI:44423
IUPAC-Name Hydroxyharnstoff
SMILES C(=O)(N)NO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxyurea
Schmelzpunkt 142°C to 146°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1% max. (1 g, 60°C) (< 0.7 kPa)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (on dried substance) (Iodometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HONHCONH2
Menge 100 g
Beilstein 03, 95
Merck Index 15, 4888
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in hot alcohol
Formelmasse 76.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465129 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2024 Catalog Number151680050,151681000,151680250
ChargennummerA0462814 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/05/2024 Catalog Number151680050,151681000,151680250
ChargennummerA0450860 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number151680050,151681000,151680250
ChargennummerA0445653 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2023 Catalog Number151680050,151681000,151680250
ChargennummerA0398797 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number151680050,151681000,151680250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxyurea
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Hydroxyharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >