Learn More
Hydroxypropyl-β-Cyclodextrin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10702164
Zum Warenkorb hinzufügen
Hydroxypropyl-β-Cyclodextrin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10702164
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10702164
Marke: Thermo Scientific Acros 297565000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 128446-35-5 | C44H75O36 | 1180.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128446-35-5
Summenformel C44H75O36
Molekulargewicht (g/mol) 1180.05
MDL-Nummer MFCD16621721
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxypropyl-β-cyclodextrin
Schmelzpunkt 278.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 2% max. Residual beta-cyclodextrin (On dry substance) (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: methanol: >330g/l (25°C),chloroform: < 10g/l (25°C),dmso: >330g/l (25°C)
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0457310 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number297565000,297561000,297560250
ChargennummerA0465006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number297565000,297561000,297560250
ChargennummerA0457310 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog Number297565000,297561000,297560250
ChargennummerA0437178 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number297565000,297561000,297560250
ChargennummerA0452550 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/04/2023 Catalog Number297565000,297561000,297560250
Name des Produkts
Hydroxypropyl-β-Cyclodextrin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >