Learn More
Hydroxypropyl-β-Cyclodextrin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10388870
Zum Warenkorb hinzufügen
Hydroxypropyl-β-Cyclodextrin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10388870
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10388870
Marke: Thermo Scientific Acros 297560250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128446-35-5
Summenformel C44H75O36
Molekulargewicht (g/mol) 1180.05
MDL-Nummer MFCD16621721
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxypropyl-β-cyclodextrin
Schmelzpunkt 278.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 2% max. Residual beta-cyclodextrin (On dry substance) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: methanol: >330g/l (25°C),chloroform: < 10g/l (25°C),dmso: >330g/l (25°C)
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number297565000,297561000,297560250
ChargennummerA0457310 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog Number297565000,297561000,297560250
ChargennummerA0437178 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number297565000,297561000,297560250
ChargennummerA0452550 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/04/2023 Catalog Number297565000,297561000,297560250
ChargennummerA0394055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number297565000,297561000,297560250
Name des Produkts
Hydroxypropyl-β-Cyclodextrin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >