Learn More
Hydroxylamin-O-Sulfonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2950-43-8 | H3NO4S | 113.09 g/mol
67.25 CHF - 275.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 2950-43-8 |
---|---|
Summenformel | H3NO4S |
Molekulargewicht (g/mol) | 113.09 |
MDL-Nummer | MFCD00011604 |
InChI-Schlüssel | DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | hydroxylamine-o-sulfonic acid, aminooxy sulfonic acid, sulfoperamidic acid, hydroxylamine-o-sulphonic acid, permonosulfamic acid, amidoperoxymonosulfuric acid, aminooxysulfonic acid, amidosulfonic peracid, haos, sulfamic acid n-oxideMehr anzeigen |
PubChem CID | 76284 |
IUPAC-Name | Aminohydrogensulfat |
SMILES | NOS(O)(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11404264
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12560.14 |
25 g |
67.25 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11414264
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12560.22 |
100 g |
275.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Hydroxylamine-O-sulfonic acid is used in the synthesis of quinolones for the benzodiazepine site of GABAA receptors. It is also used as a polymerization catalyst and an amination reagent. It is involved in the preparation of diazene by reacting with an alkali. It is also used in the inhibition of polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) as well as (polychlorinated biphenyl) PCB formation in co-combustion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenHydroxylamin-O-Sulfonsäure wird bei der Synthese von Chinolonen für die Benzodiazepin-Stelle von GABAA-Rezeptoren verwendet. Es wird auch als Polymerisationskatalysator und als Aminationsreagenz verwendet. Es ist an der Herstellung von Diazen beteiligt, indem es mit einem Alkali reagiert. Es wird auch bei der Hemmung polychlorierter Dibenzo-p-dioxinen (PCDD) sowie der (polychlorierten Biphenyl) PCB-Bildung bei der Co-Verbrennung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol. Schwer löslich in Ethanol. Unlöslich in Äther und Chloroform.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und korrodiert Metall.
Chemische Identifikatoren
2950-43-8 | |
113.09 | |
DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N | |
76284 | |
NOS(O)(=O)=O |
H3NO4S | |
MFCD00011604 | |
hydroxylamine-o-sulfonic acid, aminooxy sulfonic acid, sulfoperamidic acid, hydroxylamine-o-sulphonic acid, permonosulfamic acid, amidoperoxymonosulfuric acid, aminooxysulfonic acid, amidosulfonic peracid, haos, sulfamic acid n-oxideMehr anzeigen | |
Aminohydrogensulfat |
Spezifikation
Hydroxylamine-O-sulfonic acid | |
∼210°C (decomposition) | |
MFCD00011604 | |
956566 | |
hydroxylamine-o-sulfonic acid, aminooxy sulfonic acid, sulfoperamidic acid, hydroxylamine-o-sulphonic acid, permonosulfamic acid, amidoperoxymonosulfuric acid, aminooxysulfonic acid, amidosulfonic peracid, haos, sulfamic acid n-oxide | |
DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N | |
Aminohydrogensulfat | |
76284 | |
0.97 |
2950-43-8 | |
H3NO4S | |
UN3260 | |
Hygroskopisch | |
Soluble in water and methanol. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in ether and chloroform. | |
NOS(O)(=O)=O | |
113.09 | |
113.09 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H318-H341-H317
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P260-P264b-P270-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H302-H314-H317
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 220-971-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse NC5427000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern
- Hydroxylamine-O-sulfonic acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydroxylamine-O-sulfonic acid