Learn More
Hydroxylamin-O-Sulfonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11404264
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hydroxylamin-O-Sulfonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404264
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11404264
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12560.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2950-43-8 | H3NO4S | 113.09 g/mol
Hydroxylamine-O-sulfonic acid is used in the synthesis of quinolones for the benzodiazepine site of GABAA receptors. It is also used as a polymerization catalyst and an amination reagent. It is involved in the preparation of diazene by reacting with an alkali. It is also used in the inhibition of polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) as well as (polychlorinated biphenyl) PCB formation in co-combustion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hydroxylamin-O-Sulfonsäure wird bei der Synthese von Chinolonen für die Benzodiazepin-Stelle von GABAA-Rezeptoren verwendet. Es wird auch als Polymerisationskatalysator und als Aminationsreagenz verwendet. Es ist an der Herstellung von Diazen beteiligt, indem es mit einem Alkali reagiert. Es wird auch bei der Hemmung polychlorierter Dibenzo-p-dioxinen (PCDD) sowie der (polychlorierten Biphenyl) PCB-Bildung bei der Co-Verbrennung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol. Schwer löslich in Ethanol. Unlöslich in Äther und Chloroform.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und korrodiert Metall.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2950-43-8
Summenformel H3NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 113.09
MDL-Nummer MFCD00011604
InChI-Schlüssel DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxylamine-o-sulfonic acid, aminooxy sulfonic acid, sulfoperamidic acid, hydroxylamine-o-sulphonic acid, permonosulfamic acid, amidoperoxymonosulfuric acid, aminooxysulfonic acid, amidosulfonic peracid, haos, sulfamic acid n-oxide
PubChem CID 76284
IUPAC-Name Aminohydrogensulfat
SMILES NOS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxylamine-O-sulfonic acid
Schmelzpunkt ∼210°C (decomposition)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3260
Beilstein 956566
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in ether and chloroform.
Formelmasse 113.09
Reinheit (%) 0.97
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10211383 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2023 Catalog NumberA12560.22,A12560.14
Chargennummer10154647 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12560.22,A12560.14
Chargennummer10212644 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12560.22,A12560.14
Chargennummer10175648 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12560.22,A12560.14
Chargennummer10200117 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12560.22,A12560.14
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxylamine-O-sulfonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydroxylamine-O-sulfonic acid
Name des Produkts
Hydroxylamin-O-Sulfonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >