Learn More
Hydroxylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Hydroxylamin-Hydrochlorid ist ein Monomoaminoxidase-Inhibitor. Es wird zur Herstellung von Oximen und Hydroxsäuren in der organischen Synthese verwendet. Es dient als Copolymerisationshemmer. Es kann zur Entfernung von Brom und Polybromid aus einer Lösung während der Extraktion von Lignin aus lignoncellulosischer Biomasse verwendet werden. Es ist ein wichtiges Ausgangsmaterial für die Herstellung von Pharmazeutika und Agrochemikalien. Es spielt eine wichtige Rolle in der Gummi- und Kunststoffindustrie als Antioxidans, Vulkanisationsbeschleuniger und Radikal-Scavenger. Es wird auch als Farbstabilisator und Emulsionszusatz in Farbfilmen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hydroxylamin-Hydrochlorid ist ein Monomoaminoxidase-Inhibitor. Es wird zur Herstellung von Oximen und Hydroxsäuren in der organischen Synthese verwendet. Es dient als Copolymerisationshemmer. Es kann zur Entfernung von Brom und Polybromid aus einer Lösung während der Extraktion von Lignin aus lignoncellulosischer Biomasse verwendet werden. Es ist ein wichtiges Ausgangsmaterial für die Herstellung von Pharmazeutika und Agrochemikalien. Es spielt eine wichtige Rolle in der Gummi- und Kunststoffindustrie als Antioxidans, Vulkanisationsbeschleuniger und Radikal-Scavenger. Es wird auch als Farbstabilisator und Emulsionszusatz in Farbfilmen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Methanol und Glycerin.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Phosphorpentachlorid, Calcium und wasserfreiem Kupfer(II)-sulfat.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydroxylamine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 152°C (dec.) |
pH | 3.6 |
Menge | 250 g |
Strukturformel | NH2OH·HCl |
UN-Nummer | UN2923 |
Beilstein | 3539763 |
Merck Index | 14,4828 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol,methanol and glycerol. |
Formelmasse | 69.49 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253277 | Analysenzertifikat | 29/11/2024 | A15398.0I,A15398.30,A15398.22,A15398.0B,A15398.36 |
10250138 | Analysenzertifikat | 25/03/2024 | A15398.0I,A15398.30,A15398.22,A15398.0B,A15398.36 |
10247741 | Analysenzertifikat | 18/08/2023 | A15398.0I,A15398.30,A15398.22,A15398.0B,A15398.36 |
W15I001 | Analysenzertifikat | 23/09/2022 | A15398.0I,A15398.30,A15398.22,A15398.0B,A15398.36 |
5005H24T | Analysenzertifikat | 18/08/2022 | A15398.0I,A15398.30,A15398.22,A15398.0B |
Sicherheit und Handhabung
- Hydroxylamine hydrochloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydroxylamine hydrochloride