Learn More
Hydroxylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10184420
Zum Warenkorb hinzufügen
Hydroxylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10184420
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Artikelnummer. 10184420
Marke: Thermo Scientific Acros 170365000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Hydroxylamin-Hydrochlorid, 97 %, ACROS Organics, Menge:1kg, CAS:5470-11-1, weiß, Schmelzpunkt:155 °C bis 158 °C, Summenformel:H3NO.HCl, Molekulargewicht:69,49, Verpackung:Kunststoffflasche, Reinheit (Prozent):97%
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5470-11-1
Summenformel ClH4NO
Molekulargewicht (g/mol) 69.49
MDL-Nummer MFCD00051089
InChI-Schlüssel WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hciMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
IUPAC-Name Hydroxylamin;hydrochlorid
SMILES Cl.NO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 155°C to 158°C
Namenshinweis 97%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel H2NOH·HCl
Fieser 01,478; 02,217; 07,176; 09,245
Merck Index 15,4867
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 560g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,glycerol,propylene glycol,insoluble in cold ether
Formelmasse 69.49
Reinheit (%) 97%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2024 Catalog Number170361000,170360050,170365000,170360010
ChargennummerA0422349 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2023 Catalog Number170361000,170360050,170365000,170360010
ChargennummerA0451473 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number170361000,170360050,170365000,170360010
ChargennummerA0400975 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number170361000,170360050,170365000,170360010
ChargennummerA0400976 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number170361000,170360050,170365000,170360010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxylamine hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydroxylamine, hydrochloride
Name des Produkts
Hydroxylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >