Learn More
Hydroxylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10245840
Zum Warenkorb hinzufügen
Hydroxylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10245840
1 kg
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Artikelnummer. 10245840
Marke: Thermo Scientific Acros 170360010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Hydroxylamin-Hydrochlorid, 97 %, ACROS Organics, Menge:1kg, CAS:5470-11-1, weiß, Schmelzpunkt:155 °C bis 158 °C, Summenformel:H3NO.HCl, Molekulargewicht:69,49, Verpackung:Kunststoffflasche, Reinheit (Prozent):97%
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5470-11-1
Summenformel ClH4NO
Molekulargewicht (g/mol) 69.49
MDL-Nummer MFCD00051089
InChI-Schlüssel WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
IUPAC-Name Hydroxylamin;hydrochlorid
SMILES Cl.NO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 155°C to 158°C
Namenshinweis 97%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel H2NOH·HCl
Fieser 01,478; 02,217; 07,176; 09,245
Merck Index 15,4867
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 560g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,glycerol,propylene glycol,insoluble in cold ether
Formelmasse 69.49
Reinheit (%) 97%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Name des Produkts
Hydroxylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >