Learn More
Wasserstofftetrachloroaurat(III)-hydrat, 99.999 % (Metallbasis), Au 49 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
CAS: 27988-77-8 | AuCl4H | 339.77 g/mol
213.00 CHF - 870.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 27988-77-8
Summenformel AuCl4H
Molekulargewicht (g/mol) 339.77
MDL-Nummer MFCD00149903
InChI-Schlüssel RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium)
SMILES [H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11345627
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042803.03
1 g
213.00 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11335627
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042803.06
5 g
870.00 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate is used for microanalysis of rubidium, cesium and determination of alkaloids. Usually used as a harbinger for the preparation of gold (Au) nanoparticles. It is used in control rods in nuclear reactors and in the manufacture of light electric light filaments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
27988-77-8
339.77
RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K
[H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
AuCl4H
MFCD00149903
hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium)
Spezifikation
Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
Kristallin
AuCl4H
Soluble in water. Insoluble in ether.
[H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
339.77
Hygroskopisch; lichtempfindlich
27988-77-8
99.999% (metals basis), Au 49% min
MFCD00149903
RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K
hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium)
339.79 (anhydrous)
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H302-H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 240-948-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Wasserstofftetrachloroaurat(III)-hydrat, 99.999 % (Metallbasis), Au 49 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™