Learn More
Wasserstofftetrachloroaurat(III)-hydrat, 99.999 % (Metallbasis), Au 49 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Beschreibung
Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate is used for microanalysis of rubidium, cesium and determination of alkaloids. Usually used as a harbinger for the preparation of gold (Au) nanoparticles. It is used in control rods in nuclear reactors and in the manufacture of light electric light filaments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 1 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.999% (metals basis), Au 49% min |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Insoluble in ether. |
Formelmasse | 339.79 (anhydrous) |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch; lichtempfindlich |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
W16F013 | Analysenzertifikat | 15/01/2025 | 042803.03,042803.06 |
S11F009 | Analysenzertifikat | 14/01/2025 | 042803.03,042803.06 |
Q22K014 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 042803.03,042803.06 |
Q02K017 | Analysenzertifikat | 09/04/2024 | 042803.03,042803.06 |
Q02K016 | Analysenzertifikat | 09/04/2024 | 042803.03,042803.06 |