Learn More
Wasserstofftetrabromoaurat(III)-hydrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Au 32 % min., Thermo Scientific Chemicals
140.00 CHF - 666.91 CHF
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00054118
Synonym Bromoauric acid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11344038
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040433.03
1 g
140.00 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11334038
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040433.06
5 g
666.91 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Au{C(NHMe) 2 } 2 ]Cl·H 2 O and [Au{C(NHMe) 2 } 2 ]Br·H 2 O were obtained by adding methyl isocyanide and 40% aqueous methylamine successively to aqueous solutions of hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate and hydrogen tetrabromoaurate(III) hydrate, respectively. To analyze the influence of the bromide ions in the synthesis of the gold nanorods Hydrogen tetrabromoaurate(III) hydrate is used. Hydrogen tetrabromoaurate(III) hydrate was used for purification in continuous microfluidic synthesis and functionalization of gold nanorods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD00054118
Bromoauric acid
Spezifikation
Hydrogen tetrabromoaurate(III) hydrate
Kristallin
MFCD00054118
Bromoauric acid
517.61 (Anhydrous)
Premion™
Hygroskopisch
∼27°C
(Metallbasis)
UN3260
Soluble in water and alcohol
99.99%
Au 32% min.
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVER FESTSTOFF, AZID, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Wasserstofftetrabromoaurat(III)-hydrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Au 32 % min., Thermo Scientific Chemicals