Learn More
Wasserstofftetrabromoaurat(III)-hydrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Au 32 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11344038
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasserstofftetrabromoaurat(III)-hydrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Au 32 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344038
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11344038
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040433.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Au{C(NHMe) 2 } 2 ]Cl·H 2 O and [Au{C(NHMe) 2 } 2 ]Br·H 2 O were obtained by adding methyl isocyanide and 40% aqueous methylamine successively to aqueous solutions of hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate and hydrogen tetrabromoaurate(III) hydrate, respectively. To analyze the influence of the bromide ions in the synthesis of the gold nanorods Hydrogen tetrabromoaurate(III) hydrate is used. Hydrogen tetrabromoaurate(III) hydrate was used for purification in continuous microfluidic synthesis and functionalization of gold nanorods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00054118
Synonym Bromoauric acid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrogen tetrabromoaurate(III) hydrate
Schmelzpunkt ∼27°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol
Formelmasse 517.61 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 32% min.
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN02I035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number040433.06,040433.03,040434.06
ChargennummerD22M03 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040433.06,040433.03,040434.06
ChargennummerM09D059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040433.06,040433.03,040434.06
ChargennummerD18X021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040433.06,040433.03,040434.06
ChargennummerX31C036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040433.06,040433.03,040434.06
Name des Produkts
Wasserstofftetrabromoaurat(III)-hydrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Au 32 % min., Thermo Scientific Chemicals >