Learn More
Wasserstoffperoxid, rein, 50 Gew.% Lösung in Wasser, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
118.59 CHF - 377.88 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7722-84-1, 7732-18-5 |
---|---|
Summenformel | H2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 34.014 |
InChI-Schlüssel | MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Wasserstoffdioxid, Inhibin, Albon, Kaston, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone |
PubChem CID | 784 |
ChEBI | CHEBI:16240 |
IUPAC-Name | Wasserstoffperoxid |
SMILES | OO |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10185790
|
Thermo Scientific Acros
302865000 |
500 ml | Kunststoffflasche |
118.59 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11932071
|
Thermo Scientific Acros
302860025 |
2.5 L | Kunststoffflasche |
377.88 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
OxidationsreagenzChemische Identifikatoren
7722-84-1, 7732-18-5 | |
34.014 | |
Wasserstoffdioxid, Inhibin, Albon, Kaston, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone | |
CHEBI:16240 | |
OO |
H2O2 | |
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
784 | |
Wasserstoffperoxid |
Spezifikation
Wasserstoffperoxid | |
7722-84-1, 7732-18-5 | |
-52.0 °C | |
H2O2 | |
1.2000 g/ml | |
Löslichkeit in Wasser: löslich. Andere Löslichkeiten: löslich in Alkohol und Diethylether | |
OO | |
34.014 | |
CHEBI:16240 | |
49.8 bis 50.6 % | |
1.3665 bis 1.3685 | |
1 bis 4 |
Farblos | |
114.0 °C | |
H2O2 | |
01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145 | |
Wasserstoffdioxid, Inhibin, Albon, Kaston, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone | |
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
Wasserstoffperoxid | |
784 | |
34 | |
Rein | |
1.2 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz Gesundheitsschädlich beim Verschlucken Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Satz BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Mischen mit brennbaren Stoffen unbedingt verhindern. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- Hydrogen peroxide, 50 wt% solution in water
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrogen peroxide