Learn More
Wasserstoffperoxid, rein, 50 Gew.% Lösung in Wasser, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10185790
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasserstoffperoxid, rein, 50 Gew.% Lösung in Wasser, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10185790 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 ml, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 ml
2.5 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10185790
Marke: Thermo Scientific Acros 302865000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Summenformel H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 34.014
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Wasserstoffdioxid, Inhibin, Albon, Kaston, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-Name Wasserstoffperoxid
SMILES OO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wasserstoffperoxid
Farbe Farblos
Siedepunkt 114.0 °C
Schmelzpunkt -52.0 °C
Strukturformel H2O2
Fieser 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145
Dichte 1.2000 g/ml
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich. Andere Löslichkeiten: löslich in Alkohol und Diethylether
Formelmasse 34
Reinheit (%) 49.8 bis 50.6 %
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Brechungsindex 1.3665 bis 1.3685
Relative Dichte 1.2
pH 1 bis 4
Menge 500 ml
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467360 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2025 Catalog Number302860025,302865000
ChargennummerA0467360 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog Number302860025,302865000
ChargennummerA0460379 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2024 Catalog Number302860025,302865000
ChargennummerA0454790 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number302860025,302865000
ChargennummerA0448055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number302860025,302865000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen peroxide, 50 wt% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrogen peroxide
Name des Produkts
Wasserstoffperoxid, rein, 50 Gew.% Lösung in Wasser, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >