Learn More
Wasserstoffperoxid, Lösung in Wasser, 3 Gew.-% , stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34.014 g/mol
29.47 CHF - 139.70 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Summenformel H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 34.014
MDL-Nummer MFCD00011333
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-Name Wasserstoffperoxid
SMILES OO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10081254
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
426000250
25 mL Kunststoffflasche
29.47 CHF
25 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10517824
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
426001000
100 mL Kunststoffflasche
48.84 CHF
100 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10061494
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
426000010
1 L Kunststoffflasche
139.70 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Wasserstoffperoxid, Lösung in Wasser, 3 Gew.-% , stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals