Learn More
Wasserstoffperoxid, Lösung in Wasser, 3 Gew.-% , stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10081254
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasserstoffperoxid, Lösung in Wasser, 3 Gew.-% , stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10081254
25 mL, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
1 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10081254
Marke: Thermo Scientific Acros 426000250
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34.014 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Summenformel H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 34.014
MDL-Nummer MFCD00011333
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-Name Wasserstoffperoxid
SMILES OO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrogen peroxide
Namenshinweis 3 wt.% solution in water, stabilized
Siedepunkt 100.0°C
Strukturformel HOOH
Dichte 1.0100g/mL
Merck Index 15, 4835
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 34
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.01
Menge 25 mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0438624 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number426000250,426000010,426001000
ChargennummerA0466477 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number426000250,426000010,426001000
ChargennummerA0438624 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2023 Catalog Number426000250,426000010,426001000
ChargennummerA0429382 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number426000250,426000010,426001000
ChargennummerA0428077 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2022 Catalog Number426000250,426000010,426001000
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasserstoffperoxid, Lösung in Wasser, 3 Gew.-% , stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >