Learn More
Fluorwasserstoffsäure, zur Analyse, 48 bis 51%ige Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydrofluoric acid |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | p.a. |
Schmelzpunkt | -35,0 °C |
Siedepunkt | 105,0 °C |
Dichte | 1,1500g/mL |
Schwermetalle (als Pb) | Max. 0,5 ppm |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Glührückstand | Max. 0,0005% |
Relative Dichte | 1,15 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463905 | Analysenzertifikat | 17/06/2024 | 223330250,223330025,223335000 |
A0460265 | Analysenzertifikat | 14/02/2024 | 223330250,223330025,223335000 |
A0441454 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 223330250,223330025,223335000 |
A0450069 | Analysenzertifikat | 03/02/2023 | 223330250,223330025,223335000 |
A0395221 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 223330250,223330025,223335000 |
Sicherheit und Handhabung
- Hydrofluoric acid, 48 to 51% solution in water
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%