Learn More
Fluorwasserstoffsäure, ACS-Reagenz, 48 bis 51%ige Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10637581
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Fluorwasserstoffsäure, ACS-Reagenz, 48 bis 51%ige Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10637581 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
500g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10637581
Marke: Thermo Scientific Acros 423800250
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-39-3, 7732-18-5
Summenformel FH
Molekulargewicht (g/mol) 20.01
MDL-Nummer MFCD00011346
InChI-Schlüssel KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
IUPAC-Name Fluorwasserstoff
SMILES F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrofluoric acid
Farbe Farblos
Namenshinweis 48.0-51.0%
Schmelzpunkt -35,0 °C
Siedepunkt 105,0 °C
Dichte 1,1500g/mL
Schwermetalle (als Pb) Max. 0,5 ppm
Verpackung Kunststoffflasche
Glührückstand Max. 0,0005%
Relative Dichte 1,15
Menge 25 g
Strukturformel HF
Physikalische Form Flüssig
Fieser 06,284; 09,238; 16,176
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.
Formelmasse 20
Reinheit (%) 48.0 to 51.0%
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrofluoric acid, 48 to 51% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Fluorwasserstoffsäure, ACS-Reagenz, 48 bis 51%ige Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals >