Learn More
Salzsäurelösung 0,2 M (0,2 N), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Beschreibung
Salzsäurelösung 0,2 M (0,2 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für volumetrische Analysen
Spezifikation
Spezifikation
pH | 2 |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 100 °C |
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Dampfdruck | 14 mmHg bei 20 °C. |
Menge | 2,5 l |
Physikalische Form | Flüssig |
IUPAC-Name | Chlorwasserstoff |
Formelmasse | 36.46g/mol |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.5 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Chlorohydric acid; Muriatic acid
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
13Stunden
14Minuten
28Sekunden
34
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salzsäurelösung 0,2 M (0,2 N), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für volumetrische Analysen, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur