Learn More
Salzsäurelösung 0,2 M (0,2 N), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Beschreibung
Salzsäurelösung 0,2 M (0,2 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für volumetrische Analysen
Spezifikation
Spezifikation
pH | 2 |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 100 °C |
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Dampfdruck | 14 mmHg bei 20°C. |
Menge | 1 l |
Physikalische Form | Flüssig |
IUPAC-Name | Chloran |
Formelmasse | 36.46g/mol |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.5 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2525769 | Analysenzertifikat | 12/02/2025 | J/4340/15 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid, 0.2M, (0.2N)
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salzsäurelösung 0,2 M (0,2 N), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für volumetrische Analysen, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur