Learn More
Hydrazinsulfat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10034-93-2 | H4N2·H2SO4 | 130.12 g/mol
28.75 CHF - 122.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-93-2
Summenformel H4N2·H2SO4
Molekulargewicht (g/mol) 130.12
MDL-Nummer MFCD00044873
InChI-Schlüssel ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine sulfate, hydrazine monosulfate, hydrazine, sulfate, hydrazine sulphate, hydrazinium sulfate, hydrazonium sulfate, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfate
PubChem CID 24842
IUPAC-Name Hydrazin;schwefelsäure
SMILES NN.OS(=O)(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10138280
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
423770500
50 g Kunststoffflasche N/A
N/A
10578902
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
423771000
100 g Kunststoffflasche N/A
N/A
10117383
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
423775000
500 g Kunststoffflasche N/A
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Hydrazinsulfat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals