Learn More
Hydrazin-Hydrat, 99+ %, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
67.75 CHF - 134.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7803-57-8
Summenformel H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 50.06
MDL-Nummer MFCD00149931
InChI-Schlüssel IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
IUPAC-Name Hydrazin; Hydrat
SMILES O.NN
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11482644
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
H/0560/PB05
100 mL Kunststoffbeschichtete Glasflasche
67.75 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10520151
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
H/0560/PB08
500 mL Plastikflasche aus HDPE
134.00 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hydrazinhydrat, 99+ %, zertifiziertes AR für die Analyse
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hydrazin-Hydrat, 99+ %, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical