Learn More
Hydrazin-Hydrat, 99+ %, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10520151
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hydrazin-Hydrat, 99+ %, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10520151 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 mL, Plastikflasche aus HDPE
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Plastikflasche aus HDPE
Artikelnummer. 10520151
Marke: Fisher Chemical
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Hydrazinhydrat, 99+ %, zertifiziertes AR für die Analyse
Chemische Identifikatoren
CAS 7803-57-8
Summenformel H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 50.06
MDL-Nummer MFCD00149931
InChI-Schlüssel IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
IUPAC-Name Hydrazin; Hydrat
SMILES O.NN
Spezifikation
Siedepunkt 118°C
Schmelzpunkt -51.7°C/-61.1°F
Farbe Farblos
pH 12
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 mL
Formelmasse 50.06g/mol
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrazine hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hydrazin-Hydrat, 99+ %, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical >