Learn More
HYDRANAL™ – Coulomat-Öl, Reagenz für die coulometrische KF-Titration in Ölen (Anolytlösung), bevorzugt für Zellen mit Membran, Honeywell Fluka™
Anolyt für die kolorimetrische Karl-Fischer-Titration in Ölen (auf Chloroform-Methanol-Xylolbasis), bevorzugt für Zellen mit Membran
Marke:  Honeywell-Hydranal 34868-6X100ML
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15674620
  • 340.96 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Vorteile von Hydranal coulometrischen Reagenzien
  • Anwenderfreundlich
  • Hohe Genauigkeit für Spurenmengen von Wasser
  • Stabile Bedingungen des Titrationsgefäßes
  • Breites Produktsortiment
  • Lange Haltbarkeit (bis zu fünf Jahren)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HYDRANAL™ – Coulomat-Öl
1.042 g/cm3
6 x 100 ml
<50.0000%, <30.0000%, <30.0000%, <20.0000%, <5.0000%, <5.0000%
Glasflasche
Methylalkohol
Reagenz für die kolorimetrische KF-Titration in Ölen (Anolytlösung), bevorzugt für Zellen mit Membran
8 °C
≥30.0000%, ≥20.0000%, ≥20.0000%, ≥10.0000%, ≥1.0000%, ≥1.0000%
95-47-6, 67-66-3, 68007-08-9, 288-32-4, 7446-09-5
UN1992
Karl Fischer
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
HYDRANAL™ – Coulomat-Öl, Reagenz für die coulometrische KF-Titration in Ölen (Anolytlösung), bevorzugt für Zellen mit Membran, Honeywell Fluka™ > 6x100 ml-Glasflasche