Learn More
HYDRANAL™ – Coulomat-Öl, Reagenz für die coulometrische KF-Titration in Ölen (Anolytlösung), bevorzugt für Zellen mit Membran, Honeywell Fluka™
Anolyt für die kolorimetrische Karl-Fischer-Titration in Ölen (auf Chloroform-Methanol-Xylolbasis), bevorzugt für Zellen mit Membran
Marke:  Honeywell Fluka 34868-6X500ML
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15694620
  • 1025.64 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Vorteile von Hydranal coulometrischen Reagenzien
  • Anwenderfreundlich
  • Hohe Genauigkeit für Spurenmengen von Wasser
  • Stabile Bedingungen des Titrationsgefäßes
  • Breites Produktsortiment
  • Lange Haltbarkeit (bis zu fünf Jahren)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HYDRANAL™ – Coulomat-Öl
8 °C (46.4 °F)
6 x 500 ml
UN1992
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
HYDRANAL™ – Coulomat-Öl, Reagenz für die coulometrische KF-Titration in Ölen (Anolytlösung), bevorzugt für Zellen mit Membran, Honeywell Fluka™ >